Imprimer
Niobium diboride ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
12573.14 12573.22
12573.14EA 85.1 EUR
12573.14 12573.22
Niobium diboride ≥99% (base métaux)
Niobium diboride
Purity: 99% CAS No.: 12007-29-3 Molecular Formula: NbB2 Formula Weight: 114.53 Physical Form: Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016236
Formule: B₂Nb
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016236
Numéro CAS: 12007-29-3
EINECS: 234-503-3