Silicon nitride α-phase ≥99.85% (base métaux) 90+% α-phase, Qualité électronique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.85%
CAS No.: 12033-89-5
Molecular Formula: N4Si3
Formula Weight: 140.28
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 3.2
Appearance: Pale gray
Odour: Odourless
Melting Point: 1900° subl.
Merck Reference: 14,8497
MDL No.: MFCD00011230
Formule:
N₄Si₃ Point de fusion: 1900 °C (subl.) Densité: 3,2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011230 Numéro CAS: 12033-89-5 EINECS: 234-796-8 Indice Merck: 14,8497 |