Imprimer
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1R,2S)-rel-Cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic acid
L09392.14 L09392.22
L09392.14EA 48.6 EUR
L09392.14 L09392.22
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid ≥98%
cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2305-26-2 Molecular Formula: C8H10O4 Formula Weight: 170.17 Melting Point: 165-170° Beilstein Reference: 2050419
Formule: C₈H₁₀O₄
Poids moléculaire: 170.17 g/mol
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070482
Numéro CAS: 2305-26-2
EINECS: 218-974-2