Imprimer
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L16108.03 L16108.06
L16108.03EA 136 EUR
L16108.03 L16108.06
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine ≥98%
2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Purity: 98+% CAS No.: 150517-76-3 Molecular Formula: C8H9Cl2N Formula Weight: 190.07 Melting Point: 52-56° Beilstein Reference: 8615227 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00052913
Formule: C₈H₉Cl₂N
Poids moléculaire: 190.07 g/mol
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052913
Numéro CAS: 150517-76-3
ADR: 8 III