4-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 18600-42-5
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: 255-257° dec.
Beilstein Reference: 3629994
Formule:
C₇H₉ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012863 Numéro CAS: 18600-42-5 EINECS: 242-441-3 |