3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 26177-43-5
Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl
Formula Weight: 188.62
Melting Point: ca 225° dec.
MDL No.: MFCD00012858
Formule:
C₇H₉ClN₂O₂ Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012858 Numéro CAS: 26177-43-5 EINECS: 247-502-8 |