Imprimer
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
H27331.14 H27331.06
H27331.14EA 141 EUR
H27331.14 H27331.06
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone ≥97%
5'-Bromo-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 70978-54-0 Molecular Formula: C8H6BrNO4 Formula Weight: 260.05 Melting Point: 129-132° MDL No.: MFCD01631134
Formule: C₈H₆BrNO₄
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631134
Numéro CAS: 70978-54-0