Imprimer
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid hydrochloride, 3-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
H53284.MD H53284.03
H53284.MDEA 66.3 EUR
H53284.MD H53284.03
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
3-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 352525-94-1 Molecular Formula: C7H10BNO2.HCl Formula Weight: 187.43 Melting Point: 248-250° MDL No.: MFCD02093050
Formule: C₇H₁₁BClNO₂
Point de fusion: 248…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093050
Numéro CAS: 352525-94-1