Imprimer
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
311900050 311900250
ACRO311900050EA 101 EUR
ACRO311900050 ACRO311900250
N-Fluorobenzenesulphonimide 97%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Formule: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
Poids moléculaire: 315.34 g/mol
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144885
Numéro CAS: 133745-75-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 117 °C
Titration with Na2S2O3 ≥96.0 %