Imprimer
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N-Phenylbis(trifluoromethanesulphonimide)
L12531.06 L12531.14
L12531.06EA 93.8 EUR
L12531.06 L12531.14
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline ≥99%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Purity: 99% CAS No.: 37595-74-7 Molecular Formula: (CF3SO2)2NC6H5 Formula Weight: 357.25 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1269141
Formule: C₈H₅F₆NO₄S₂
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000404
Numéro CAS: 37595-74-7