Imprimer
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Borono-2-fluorobenzoic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
H53285.03 H53285.06
H53285.03EA 68.3 EUR
H53285.03 H53285.06
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid ≥98%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 120153-08-4 Molecular Formula: C7H6BFO4 Formula Weight: 183.93 Melting Point: 236-240° MDL No.: MFCD01114671
Formule: C₇H₆BFO₄
Point de fusion: 236…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114671
Numéro CAS: 120153-08-4