3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 85006-23-1
Molecular Formula: C6H8BNO2.HCl
Formula Weight: 173.41
Melting Point:
Formule:
C₆H₉BClNO₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191748 Numéro CAS: 85006-23-1 EINECS: 285-052-4 |