Imprimer
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Boronobenzoic Acid, Ark Pharm, 4-Carboxybenzeneboronic acid
B20954.03 B20954.06 B20954.14
B20954.03EA 44.3 EUR
B20954.03 B20954.06 B20954.14
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 14047-29-1 Molecular Formula: C7H7BO4 Formula Weight: 165.94 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 3031088
Formule: C₇H₇BO₄
Poids moléculaire: 165.94 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151801
Numéro CAS: 14047-29-1