Imprimer
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
367790010 367790050 367790250
ACRO367790010EA 81.6 EUR
ACRO367790010 ACRO367790050 ACRO367790250
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
Point de fusion: 184…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179441
Numéro CAS: 4334-88-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %