Imprimer
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H25867.06 H25867.03
H25867.06EA 126 EUR
H25867.06 H25867.03
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 380430-53-5 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 130-133° MDL No.: MFCD02179453
Formule: C₉H₁₁BO₄
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179453
Numéro CAS: 380430-53-5