Imprimer
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
367570010 367570050
ACRO367570010EA 48.8 EUR
ACRO367570010 ACRO367570050
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₄
Poids moléculaire: 248.083 g/mol
Point de fusion: 206…211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411930
Numéro CAS: 269409-73-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %