Imprimer
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
B22443.03 B22443.06 B22443.14
B22443.03EA 52.3 EUR
B22443.03 B22443.06 B22443.14
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 381-98-6 Molecular Formula: C4H3F3O2 Formula Weight: 140.06 Flash Point: 82°(180°F) Melting Point: 49-51° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042424
Formule: C₄H₃F₃O₂
Point de fusion: 49…51 °C
Point éclair: 82 °C (180 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042424
Numéro CAS: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,III