2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
Formule:
C₄H₃F₃O₂ Point d'ébullition: 86 °C (760 mmHg) Point de fusion: 48…52 °C Point éclair: 81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042424 Numéro CAS: 381-98-6 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Transparent light yellow Chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |