Imprimer
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,1',1'',1'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetrakis(propan-2-ol), Ethylenediamine-N,N,N',N'-tetra-2-propanol
MQ200
8.21940.0100 8.21940.1000
8.21940.0100EA 33.1 EUR
8.21940.0100 8.21940.1000
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine zS, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Formule: C₁₄H₃₂N₂O₄
Poids moléculaire: 292.42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004534
Numéro CAS: 102-60-3
EINECS: 203-041-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Hill Formula C₁₄H₃₂N₂O₄
Chemical formula [CH₃CH(OH)CH₂]₂NCH₂CH₂N[CH₂CH(OH)CH₃]₂
Molar Mass 292.41 g/mol
Boiling point 240 °C (13 hPa)
Density 1.03 g/cm³ (20 °C)
pH value 10.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Refractive Index 1.478 (20 °C, 589 nm)
Solubility (20 °C) soluble
LD 50 oral LD50 Rat 2000 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering