Imprimer
DL-Methionine sulphone 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B25094.03 B25094.06
B25094.03EA 46.6 EUR
B25094.03 B25094.06
DL-Methionine sulphone 98
DL-Methionine sulphone
Purity: 98% CAS No.: 820-10-0 Molecular Formula: C5H11NO4S Formula Weight: 181.21 MDL No.: MFCD00025079
Formule: C₅H₁₁NO₄S
Poids moléculaire: 181.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025079
Numéro CAS: 820-10-0
EINECS: 212-466-4