Cholesterol oleyl carbonate 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄₆H₈₀O₃ Point de fusion: 20 °C Point éclair: >112 °C |
Numéro MDL:
MFCD00003634 Numéro CAS: 17110-51-9 EINECS: 241-179-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Waxy crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -22° to -24° (27°C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |