Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,4-Oxathiane-2,6-dione
Purity: 98%
CAS No.: 3261-87-8
Molecular Formula: C4H4O3S
Formula Weight: 132.13
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 112528
Formule:
C₄H₄O₃S Poids moléculaire: 132.13 g/mol Point de fusion: 95…100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051689 Numéro CAS: 3261-87-8 |