Imprimer
Dibenzyl phosphate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dibenzyl hydrogen phosphate
112650250 112650050 112650010
ACRO112650250EA 402 EUR
ACRO112650250 ACRO112650050 ACRO112650010
Dibenzyl phosphate 98%
Dibenzyl phosphate
Formule: C₁₄H₁₅O₄P
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004775
Numéro CAS: 1623-08-1
EINECS: 216-602-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.002%)
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %