Imprimer
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
B21742.09 B21742.18 B21742.30
B21742.09EA 66.7 EUR
B21742.09 B21742.18 B21742.30
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1197-18-8 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2207452 Merck Reference: 14,9569 MDL No.: MFCD00001466
Formule: C₈H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 157.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001466
Numéro CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2