Imprimer
Methylmagnesium chloride ∼22% (p/p) 3 mol/l dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
252568000 252561000
252568000.EA 332 EUR
252568000. 252561000.
Methylmagnesium chloride ∼22% (p/p) 3 mol/l dans le THF, AcroSeal®
Methylmagnesium chloride
Formule: CH₃ClMg
Point d'ébullition: 66 °C (760 mmHg)
Densité: 1,01 g/cm³
Point éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000468
Numéro CAS: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 22 to 24 %