3-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Chloro-2-methylphenyboronic acid, 3-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 313545-20-9
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
MDL No.: MFCD04115641
Formule:
C₇H₈BClO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115641 Numéro CAS: 313545-20-9 |