Imprimer
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-hydroxyhexanoate
A12060.14 A12060.22
A12060.14EA 56.9 EUR
A12060.14 A12060.22
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Purity: 97% CAS No.: 2305-25-1 Molecular Formula: C8H16O3 Formula Weight: 160.21 Flash Point: 94°(202°F) Refractive Index: 1.4298 Boiling Point: 90-92°/14mm MDL No.: MFCD00036604
Formule: C₈H₁₆O₃
Point d'ébullition: 90…92 °C (14 mmHg)
Densité: 0,974
Point éclair: 94 °C (202 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036604
Numéro CAS: 2305-25-1
EINECS: 218-973-7