G418 disulfate en solution
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Disulfate G418 fourni sous forme d'une solution stérile prête à l'emploi.
Concentration : 50 mg/ml
Formule:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ |
Numéro MDL:
MFCD00058314 Numéro CAS: 108321-42-2 |