Spectrophotomètre UV/Vis double faisceau compatible avec de nombreuses applications, notamment pour les laboratoires pharmaceutiques, biochimiques, cliniques et de recherche générale, le développement de nouveaux matériaux et le contrôle qualité.
- Photométrie standard : absorption, transmission et concentration
- Analyse quantitative et cinétique, balayage sur plusieurs longueurs d'onde et balayage du spectre
- Analyse de l'ADN/ARN et des protéines
- Commande interne par clavier et par ordinateur (en option)
- Logiciel UV-Vis Analyst pour un traitement des données plus efficace et une collecte plus importante de données
Informations de livraison: Fourni avec quatre cuves en verre optique, deux cuves en quartz, une housse de protection contre la poussière, un câble USB, une clé USB (8 Go), un logiciel UV-Vis Analyst pour commande par PC, des porte-cuves pour les échantillons et les références et des câbles d'alimentation avec prises UK, CH et EU.