Imprimer
Spectrocolorimètre, LC 100, Lovibond®
Fournisseur: Lovibond Tintometer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
401100 401120
633-0242EA 2780 EUR
633-0242 633-0243
Spectrocolorimètre, LC 100, Lovibond®
Colorimètres Colorimètres à réflectance
Spectrocolorimètre d'imagerie léger et portable qui permet de paramétrer et de maintenir les étalons de couleurs tout au long du processus de fabrication. En moins de 2 secondes, l'instrument fournit non seulement une valeur mais également un rapport indiquant dans quelle mesure la couleur est proche d'un étalon mesuré. Il prend des images de l'échantillon en utilisant 8 sources lumineuses et 1 LED ultraviolet (9 bandes au total) pour une mesure plus précise de la couleur. Chaque mesure se compose d'un ensemble de 27 images éclairées avec différentes couleurs issues de différentes directions.
  • Mesure des aliments, cosmétiques en poudre, pâtes et produits pharmaceutiques
  • Valeurs et tableaux de comparaison en quelques secondes
  • Rapports de conformité aux formats PDF et excel
  • Utilisation en intérieur uniquement
  • Batterie rechargeable via câble USB d'un ordinateur
Le support SV 100 accueille le LC 100 selon un angle de visualisation ergonomique. Un bouchon sécurisé est fourni pour couvrir l'échantillon, le mettant à l'abri d'une lumière ambiante excessive et permettant des relevés à la fois rapides et précis.
Informations de livraison: Un kit comprenant le LC 100 et le SV 100 est proposé avec une boîte contenant tous les accessoires requis pour une mesure précise de la couleur.