Imprimer
Chemises ignifuges, manches longues, Beltane 2690
Fournisseur: SIOEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2690A2MPCB90XL 2690A2MPCB902X 2690A2MPCB903X 2690A2MPCB90L 2690A2MPCB90M 2690A2MPCB90S
113-7060EA 75.5 EUR
113-7060 113-7061 113-7062 113-7063 113-7064 113-7065
Chemises ignifuges, manches longues, Beltane 2690
Tenue de travail
Chemise fluide 60% Protex®, 40% Viloft® (jersey simple). Tissu ignifuge possédant de bonnes propriétés anti-humidité et un traitement antibactérien.
  • Légère, antistatique
  • Col rond, manches longues
  • Poignet élastiqué
Poids : 180 g/m²
Certifications: EN ISO 11612 (A1 B1 C1 F1), EN 14116 (indice 3), EN 1149-5