Imprimer
Casquette de baseball, Verona
Fournisseur: DELTA PLUS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VERONBL VERONGR VERONNO VERONRO
113-7372EA 15.7 EUR
113-7372 113-7373 113-7374 113-7375
Casquette de baseball, Verona
Tenue de travail
Casquette 65% polyester, 35% coton.
Poids: 245 g/m²