Imprimer
Veste de sport, Nickel KS31
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KS31NARXXL KS31NARXL KS31NARS KS31NARM KS31NARL KS31BKRXXL KS31BKRXL KS31BKRS KS31BKRM KS31BKRL
113-7448EA 46.3 EUR
113-7448 113-7447 113-7446 113-7445 113-7444 113-7443 113-7442 113-7441 113-7440 113-7439
Veste de sport, Nickel KS31
Tenue de travail
Cette veste de sport moderne, 50% coton, 50% polyester, comporte une fermeture à glissière complète sur le devant, pour un enfilage rapide, idéal pour un environnement de travail.
  • Deux poches devant
  • Capuche doublée jersey
Poids : 350 g/m²