Imprimer
Sweatshirt, col rond, Essential
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1010345402XL 1010345403XL 101034540M 101034540S 101034540XL
113-6830EA 0 EUR
113-6830 113-6831 113-6833 113-6834 113-6835
Sweatshirt, col rond, Essential
Tenue de travail
Sweatshirt style armée, 80% laine, 20% polyamide. Idéal pour les secteurs des services.
  • Col rond
  • Renforts en sergé tissé sur l'empiècement et les coudes
  • Épaulettes en sergé tissé, poche à stylos en sergé tissé sur la manche gauche
Ideal for use in service industries.