Imprimer
Système de nettoyage UltraSpeed
Fournisseur: FHP VILEDA SCS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113970 114007 114010 113972 114008 114001 114002
129-0811EA 17.8 EUR
129-0811 129-0817 129-0819 129-0813 129-0818 129-0814 129-0815
Système de nettoyage UltraSpeed
Serpillières
Système UltraSpeed:
UltraSpeed est un nouveau système de nettoyage de sols, modulable et facile à utiliser, doté d'une presse révolutionnaire.
Ce système s'adapte facilement à tous les types de nettoyage. Les franges et le support sont compatibles avec un seau simple de 15 l, un seau simple de 25 l ou deux seaux de 25 l sur roulettes, selon la surface de la zone à nettoyer. Les franges et les supports sont polyvalents et s'utilisent pour nettoyer les sols, les plinthes, les murs, les cages d'escaliers et les plafonds.
Le cœur du système réside dans la presse (brevetée) innovante, qui peut s'utiliser sur un grand nombre de seaux, avec ou sans levier, selon la zone d'application – qu'il s'agisse d'un seau de 15 l pour les petites zones ou d'un seau de 25 l pour les zones moyennes à grandes. Il est même possible d'associer deux seaux de 25 l pour créer un double système de seau.
  • Matériaux légers
  • Presse rapide et efficace, compatible avec les seaux de 15 l et de 25 l
  • Durabilité et choix de franges pour différentes applications.
UltraSpeed MicroPlus Mop:
Franges en fibres tuftées offrant des performances élevées en termes de nettoyage, absorption, durabilité et hygiène, pour tous types de sols
Composition de fibres unique : microfibres (blanches) pour un nettoyage en profondeur, en polyester (grises) pour réduire la friction et en coton (beiges) pour une absorption élevée
UltraSpeed Safe Mop:
Balai à fibres spéciales pour sols sécurisés et rugueux (par ex. dalles de sécurité). Brossage plus efficace et meilleure durabilité
Composition des fibres : fibres en polyamide (transparentes) pour le brossage et en polyester (grises) pour le matériau de base
UltraSpeed Trio Mop:
Matériaux légers
Presse rapide et efficace, compatible avec les seaux de 15 l et de 25 l
Durabilité et choix de franges pour différentes applications
Support pour franges UltraSpeed:
Support pliable léger (425 g) et résistant de 40 cm, compatible avec les franges UltraSpeed ainsi que les franges à poches de 40 cm standard
Joint pivotant avec roulement à billes pour le nettoyage aisé des surfaces verticales
Système d'attache rapide au balai
Rinçage/essorage rapide et aisé des franges sans retrait du support