Imprimer
Cadenas de sécurité
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
051346 051339 051344 813638 813636 813637 051345 051347 051353 814113
238-0029EA 129 EUR
238-0029 238-0026 238-0027 238-0050 238-0048 238-0049 238-0028 238-0030 238-0031 238-0081
Cadenas de sécurité
Cadenas de sécurité
Ces cadenas légers et compacts conviennent à tous les systèmes de verrouillage. Le logement pour la clé, isolé, protège les utilisateurs des chocs lorsque la clé est insérée - pour toutes les applications électriques, et les industries de traitement.
  • En nylon renforcé, avec anse en acier durci (38 mm)
  • La clé est libérée que lorsque l'anse du cadenas est fermée
  • Cylindre du mécanisme de verrouillage à 6 goupilles (nylon résistant), nervuré pour une manipulation et une préhension faciles
  • Boîtier en nylon résistant aux produits chimiques et à la corrosion, avec une résistance améliorée aux chocs
  • Chaque cadenas possède une serrure différente et est fourni avec une clé
Ø de l'anse: 6,5 mm