Imprimer
Cadenas de sécurité
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
813594 813596 813598 813640 813639 813641 813597 813595 813593 814154
238-0043EA 129 EUR
238-0043 238-0045 238-0047 238-0052 238-0051 238-0053 238-0046 238-0044 238-0042 BRDY814154
Cadenas de sécurité
Cadenas de sécurité
Ces cadenas légers et compacts conviennent à tous les systèmes de verrouillage. Le logement pour la clé isolé, protège les utilisateurs des chocs lorsque la clé est insérée - pour toutes les applications électriques, et les petits espaces.
  • En nylon renforcé, anse en nylon (38 mm)
  • La clé est libérée lorsque l'anse du cadenas est fermée
  • Cylindre du mécanisme de verrouillage à 6 goupilles (nylon résistant), nervuré pour une manipulation et une préhension faciles
  • Boîtier en nylon résistant aux produits chimiques et à la corrosion, résistance améliorée aux chocs
  • Chaque cadenas possède une serrure différente et est fourni avec une clé
Ø de l'anse: 6,5 mm