Imprimer
Bottes de sécurité, Wellington, Portwest WORK Total Safety FW 95
Fournisseur: Portwest
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FW95BKR36 FW95BKR37 FW95BKR38 FW95BKR39 FW95BKR40 FW95BKR41 FW95BKR42 FW95BKR43 FW95BKR44 FW95BKR45 FW95BKR46 FW95BKR47 FW95BKR48 FW95GNR36 FW95GNR37 FW95GNR38 FW95GNR39 FW95GNR40 FW95GNR41 FW95GNR42 FW95GNR43 FW95GNR44 FW95GNR45 FW95GNR46 FW95GNR47 FW95GNR48 FW95WHR40 FW95WHR41 FW95WHR46 FW95WHR36 FW95WHR48 FW95WHR44 FW95WHR42 FW95WHR37 FW95WHR43 FW95WHR47 FW95WHR38 FW95WHR45 FW95WHR39 FW95BKR49
114-4438EA 31.9 EUR
114-4438 114-4439 114-4440 114-4441 114-4442 114-4443 114-4444 114-4445 114-4446 114-4447 114-4448 114-4449 114-4450 114-4451 114-4452 114-4453 114-4454 114-4455 114-4456 114-4457 114-4458 114-4459 114-4460 114-4461 114-4462 114-4463 PRTWFW95WHR40 PRTWFW95WHR41 PRTWFW95WHR46 PRTWFW95WHR36 PRTWFW95WHR48 PRTWFW95WHR44 PRTWFW95WHR42 PRTWFW95WHR37 PRTWFW95WHR43 PRTWFW95WHR47 PRTWFW95WHR38 PRTWFW95WHR45 PRTWFW95WHR39 114-8580
Bottes de sécurité, Wellington, Portwest WORK Total Safety FW 95
Chaussures et bottes
Bottes de sécurité Wellington, antistatiques, fabriquées en PVC/nitrile pour une structure étanche sans couture, résistant aux huiles, carburants et acides.
  • Absorption des chocs au niveau du talon
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • La semelle intercalaire en acier résiste aux perforations
  • Éperons de lancement
Couleur : noir ou vert
Couleur: noir ou vert
Certifications: EN ISO 20345:2011; S5, SRC.