Imprimer
Agitateur incubateur, KS 3000 i control et KS 3000 ic control
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3940100 3940102 3940103 3940003 3940000 3940002
444-0809EA 8630 EUR
444-0809 444-0810 444-0811 444-0808 444-0799 444-0807
Agitateur incubateur, KS 3000 i control et KS 3000 ic control
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Agitateurs d'incubateur compacts pensés pour un fonctionnement sans surveillance en toute sécurité dans un environnement à température contrôlée. Les unités disposent d'un affichage LED pour la vitesse, la température et la durée d'utilisation. Une commande de température PID intégrée permet d'employer des capteurs de température PT1000 pour assurer une maîtrise de la température à l'exactitude supérieure. Les incubateurs à commande électronique sont équipés de ports RS232 et USB pour l'interface PC. Toutes les fonctions peuvent être contrôlées et documentées à l'aide du logiciel labworldsoft® en option. En outre, la commande à puce KS 3000 intègre un serpentin de refroidissement pour sa connexion à une unité de refroidissement externe.
  • Boîtier de commande avec revêtement antimicrobien limitant les risques de contamination
  • Prise de raccordement à l’intérieur de l’espace de travail pour une sonde de température supplémentaire
  • Large gamme d'accessoires convenant à presque toutes les formes et tailles de récipients
  • Arrêt automatique de l'appareil lorsque le couvercle est soulevé
  • Plateau collecteur avec vidange à l'arrière de l'unité
  • Minuterie électronique et affichage du code d'erreur
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 30
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 30
Informations de livraison: Fournis avec une sonde PT1000. Plateaux et accessoires indispensables et logiciel à commander séparément, nous contacter.
Attention: KS 3000 i control contient au maximum de 50×25, 23×50, 23×100, 11×250 or 9×500 ml flacons.
* L'unité de refroidissement doit être commandée séparemment.