Paillasses humides nues:
Composition:
1 cache-fluides
2 piétements métalliques
1 plan de travail humide
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 butée de meuble
1 bénitier en PP noir avec siphon Ø40 mm
La paillasse de profondeur 750 est équipée en standard d’un piétement de 600, qui ne peut accueillir de dosseret tablette. Pour rajouter celui-ci à posteriori, prévoir un piétement de 750.
Pas de robinetterie sur table possible pour les paillasses humides en glace émaillée et grès étiré avec bénitier encastré
Paillasses humides avec dosseret-tablette:
Composition:
1 cache-fluides
2 piétements métalliques
1 plan de travail humide
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 dosseret mélaminé hydrofuge deux faces sur support aggloméré haute densité, pouvant recevoir robinetteries et prises électriques, à équiper
2 ou 3 supports tablette plaqués
1 tablette mélaminé hydrofuge sur deux faces de couleur blanche, chants bleus Oslo, largeur 160 mm (débord avant 10 mm)
1 butée de meuble
1 bénitier en PP noir avec siphon Ø 40 mm
Pas de robinetterie sur table possible pour les paillasses humides en glace émaillée avec bénitier encastré.
The 750 mm deep bench is equipped as standard with a 600 mm base, which cannot accommodate a splashback shelf. To add a splashback shelf, a 750 mm base is required.
No plumbing fixtures possible on the top surface for wet benches in enamelled glass and stoneware with built-in sink
Composition:
Informations de livraison: Livrées en kit prêt à monter, en carton à plat. La visserie de montage ainsi que la visserie de liaison sont systématiquement prévues pour toute paillasse standard.