Imprimer
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®: paillasses mobiles sur roulettes
Fournisseur: EQUIP LABO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8818 8824 8823 8822 8821 8819 8817 8815 8813 8812 8820
132-8161EA 1680 EUR
132-8161 132-8162 132-8159 132-8168 132-8165 132-8164 132-8160 132-8166 132-8158 132-8157 132-8167
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®: paillasses mobiles sur roulettes
Mobilier Tables
Composition:
Plan de travail en stratifiés bords droits
Ossature mécano-soudée 40×40 mm
4 roulettes (Ø 80 mm), dont 2 à freins
Charge maximale répartie: 240 kg