Imprimer
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries avec dosseret-tablette
Fournisseur: EQUIP LABO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8429 8428 8417 8409 8408 8459 8448 8445 8444 8441 8440 8439 8449 8407 8490 8488 8486 8485 8469 8468 8467 8466 8564 8563 8533 8418 8430 8422 8423 8424
132-8264EA 2820 EUR
132-8264 132-8261 132-8240 132-8246 132-8245 132-8259 132-8258 132-8242 132-8229 132-8274 132-8244 132-8239 132-8262 132-8241 132-8260 132-8273 132-8271 132-8270 132-8269 132-8268 132-8267 132-8266 132-8251 132-8252 132-8250 132-8263 132-8265 132-8249 132-8253 132-8272
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries avec dosseret-tablette
Mobilier Meubles à encastrer
Composition:
1 meuble fixe sous cuve avec une finition identique à celle des meubles mobiles
1 plan de travail laverie
1 dosseret à équiper
2 supports tablette plaqués
1 tablette largeur 160 mm (débord avant de 10 mm)
1 siphon
ou
2 piétements métalliques
1 plan de travail laverie
1 dosseret à équiper
2 supports tablette plaqués
1 tablette largeur 160 mm (débord avant de 10 mm)
1 siphon en PE
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 cache-fluides arrière
1 butée de meubles
Revêtement dalle grès:
Pour les laverie de 600 mm: 1 cuve grès centrée 450×210×390 mm (L×P×H)
Revêtement grès étiré:
Pour les laverie de 600, 900 et 1200 mm: 1 cuve grès centrée 360×210×370 mm (L×P×H)
Pour les laveries de 1200 et 1500 mm: 2 cuves grès centrées 360×210×370 mm (L×P×H)
Revêtement PP:
Pour les laverie de 600 mm: 1 cuve PP centrée 380×210×380 mm (L×P×H)
Pour les laverie de 900 mm: 1 cuve PP centrée 540×310×380 mm (L×P×H)
Pour les laveries de 1200 et 1500 mm: 2 cuves PP centrées 380×210×380 mm (L×P×H)
Revêtement inox 304L:
Pour les laveries de 1500: 2 cuves inox centrées 400×160×340 mm (L×P×H)
Informations de livraison: Livrées montées sans robinetterie (percement du dosseret à prévoir)