Imprimer
Gants résistants aux coupures, Krytech 586
Fournisseur: MAPA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
34586036 34586030 34586038 34586031 34586039 34586037
112-2815EA 22 EUR
112-2815 112-2813 112-2817 112-2814 112-2818 112-2816
Gants résistants aux coupures, Krytech 586
Gants
Ces gants hautes performances en PU avec renfort en textile sans couture à base de fibres PE-HD fournissent une protection efficace dans le cadre des manutentions complexes dans les environnements raisonnablement propres.
  • Fibres PE-HD pour une excellente résistance aux coupures (niveau 5) et l'épaisseur réduite procure une bonne dextérité
  • Dessus aéré pour une meilleure respirabilité
  • Indicateur visible dans le textile bleu pour identifier facilement le niveau de résistance aux coupures sur le lieu de travail
Conviennent à la manipulation d'objets acérés et de grandes plaques métalliques, par exemple dans l'industrie automobile ou mécanique.
Certifications: EN 388 (4543) ; Cat. II