Imprimer
Gants en nitrile, Showa 707FL
Fournisseur: Showa
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
707FL-06 707FL-07 707FL-10 707FL-08 707FL-11 707FL-09
112-2748EA 44.3 EUR
112-2748 112-2749 112-2775 112-2773 112-2776 112-2774
Gants en nitrile, Showa 707FL
Gants
Ces gants en nitrile doublés avec manchettes à bord roulé protègent les mains des huiles, des hydrocarbures, de la graisse et de l'abrasion.
  • Non sterile, powder-free, smooth finish
  • Comfortable flock lining for continuous wear
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Tractor tread finish and 'slip-on' treatment provide good grip
  • Easy to put on and remove
  • Semi-disposable; can be used once or re-used
Utilisés pour les tâches de fabrication, de laboratoire, de traitement alimentaire, de maintenance légère et de nettoyage, ainsi que pour la peinture, la manutention de combustibles et les raffineries.
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5, Cat. III ; AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire.