Imprimer
Masques de protection respiratoire anti-particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, 1300 X-plore®
Fournisseur: Dräger
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
3951215 3951217 3951211 3951214 3951216 3951213 3951218 3951212
111-1040EA 84.9 EUR
111-1040 111-1044 111-0759 111-0760 111-1043 111-0907 111-1045 111-1545
Masques de protection respiratoire anti-particules, à usage unique, FFP1/FFP2/FFP3, 1300 X-plore®
Protection respiratoire Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
La série X-plore® 1300 propose des modèles dans chacune des trois classes de protection définies par la norme EN: FFP1, FFP2 et FFP3. Masques disponibles avec ou sans valve d'expiration CoolMax™, qui permet de respirer sans effort en évitant une accumulation de chaleur sous le masque. Les versions anti-odeurs intègrent une couche additionnelle en charbon actif, pour lutter contre les odeurs désagréables.
  • Matériau filtant CoolSAFE™, consistant en une combinaison de matériaux spéciaux à haut pouvoir filtrant, qui permet de respirer sans effort tout en bénéficiant d'excellentes performances de filtration
  • Barrette nasale flexible, permettant d'ajuster facilement le masque à la forme du visage
  • Coussinet nasal absorbant la transpiration, avec un joint qui assure une bonne étanchéité de la zone autour du nez
  • Coque robuste et de forme ergonomique, qui offre le même niveau de confort et de sécurité à un grand nombre de types de visage
  • Bride de fixation VarioFLEX™ et méchanisme de réglage EasyStop, pour mettre ou ôter facilement le masque, et l'ajuster aisément sans exercer de pression
  • Revêtement intérieur doux sur la peau du visage, pour un confort optimal
  • Code couleur sur la barrette nasale et la valve, pour un niveau de sécurité accru: chaque couleur - bleu foncé, bleu clair, blanc - correspond à un des trois niveaux de protection
Certifications: EN 149:2001+A1:2009; satisfait aux exigences du test de colmatage à la poussière de Dolomie.
Cdt: Chaque masque est emballé individuellement, dans une pochette en plastique.
Attention: *Taille unique