Imprimer
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2, Smart
Fournisseur: Moldex
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2435 2445 2535
111-0535EA 90.2 EUR
111-0535 111-0536 111-2304
Masques filtrants contre les particules, à usage unique, FFP1/FFP2, Smart
Protection respiratoire Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ces masques filtrants protègent contre les particules, moulés, sans valve ou avec différentes variations de valve.
  • Protection nasale confortable
  • DuraMesh®: structure durable et solide, le masque garde sa forme
  • ActivForm®: aucun clip de nez nécessaire
  • Lanière à boucle avec clip pour une installation et un retrait rapides, simples et sûrs
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Attention: *Taille unique