Imprimer
Cache-oreilles, Peltor™ X
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
X5A X5P3E X1P3E X2A X2P3E X3A X3P3E X4A X4P3E X1A
111-1139EA 94.3 EUR
111-1139 111-1141 111-1132 111-1133 111-1134 111-1135 111-1136 111-1137 111-1138 111-1131
Cache-oreilles, Peltor™ X
Protège-oreilles Casques anti-bruit
These earmuffs combine excellent protection with ultimate comfort. They are available as headband and helmet-mounted versions, offering a wide range of attenuation levels that meet the needs of the majority of industrial applications.
  • Grands coussinets doux: pression réduite autour des oreilles, confort et portabilité accrus
  • Doubles coquilles fines, moulées
  • Grand espace à l'intérieur des coquilles, qui réduit l'humidité et l'accumulation de chaleur
  • Serre-tête en fil avec isolation électrique
  • Coquilles avec code couleur, pour identifier facilement le niveau d'atténuation
X1: Ultra-slim earmuffs for low noise environments.
X2: Lightweight earmuffs for low to moderate noise environments.
X3: High protection earmuffs for moderate to high noise environments.
X4: High level of protection without all the bulk, the innovative foam earcup inserts and spacers help boost attenuation while adding little bulk or weight.
X5: For very high noise situations, high attenuation, twin headband design helps reduce heat build-up with good fit and balance.
Suitable applications:
X1A / X1P3: Lawn mowing, power drilling
X2A / X2P3: Construction, manufacturing industry
X3A / X3P3: Forestry, industry, airports, engineering
X4A / X4P3: Industry
X5A / X5P3: Mining, quarrying, paper manufacturing, gas turbines.
Informations sur les accessoires: Sets d'hygiène contenant des joints d'étanchéité de rechange, ainsi que des mousses isolantes qui peuvent être remplacées en quelques opérations simples. Garantissant un bon fonctionnement et une bonne hygiène, ils prolongent la durée de vie des casques antibruit.