Imprimer
Lunettes de sécurité, uvex i-3
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
9190.275 9190.280 6108.211 9190.175 6108.210 9190.281 9190.880 9190.885 9190.839 9190.838
111-1239EA 43.2 EUR
111-1239 111-1669 111-1749 UVEX9190.175 111-1757 111-1874 111-1875 UVEX9190.885 UVEX9190.839 UVEX9190.838
Lunettes de sécurité, uvex i-3
Lunettes
Lunettes de sécurité innovantes pour un ajustement parfait.
  • Branches souples avec inclinaison variable
  • Zone Softflex intégrée pour un confort garanti, quel que soit le tour de tête
  • Pont nasal, branches souples et zone Softflex au niveau des branches pour un maintien confortable et sûr
  • Modèle I-3 add : lunettes de prescription avec correction dioptrique intégrée pour la vision de près
Certifications: EN 166, EN 170