Imprimer
Casques de protection à crémaillère, Concept Roofer
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
S09EGRJ S09CYRF S09BRJ S09GRJ S09WRJ S09YRJ
111-0864EA 0 EUR
111-0864 111-0870 111-1308 111-1522 111-1313 111-1315
Casques de protection à crémaillère, Concept Roofer
Casques Casques de sécurité
Le casque Concept Roofer est un casque léger, solide et confortable fabriqué à partir de matériau ABS.
  • Serre-tête à crémaillère de qualité pour un ajustement optimal
  • Coiffe en forme de toile d'araignée, en tissu térylène six points
  • Bandeau anti-transpiration hydro-flock
Taille: 520 - 630 mm
Poids: 340 g
EN 397
Certifications: EN 397