L'unité de commande des SAS Super Isolator se trouve à l'extérieur et se connecte à la tête d'aspiration via un simple raccordement électrique. Toutes les sources de contamination habituelles du système d'échantillonnage par aspiration sont éliminées grâce au préleveur SAS Isolator. Une utilisation intéressante de ce préleveur d'air consiste à commander plusieurs têtes, par unité de commande SAS, pour une solution économique et pratique.
- Flexibilité opérationnelle, choix de la langue programmé
- Enregistrement du jour, de l'heure, du lieu, volume d'air, nom de l'opérateur
- Grand écran rétroéclairé avec menu intuitif ; état de fonctionnement actif confirmé par une LED rouge clignotante
Les SAS Super Isolator ont été conçus pour la surveillance spécifique des environnements fermés des isolateurs et des systèmes RABS, assurant ainsi leur isolation totale des influences externes.
Informations de commande: Pour un système complet, commandez le préleveur, un chargeur de batterie et la tête correspondante.
N.B.: Un adaptateur est nécessaire lors de l‘utilisation d’une tête d’aspiration pour les boîtes de Petri (90 mm) avec un échantillonneur pour boîtes contact (55 mm). Set disponible, comprenant une tête d’aspiration pour boîtes de Petri de 90 mm plus l’adaptateur correspondant.